Learn More
Invitrogen™ Human Vitronectin (VTN) ELISA Kit
Artikelnummer. 17175599
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17175599
Marke: Invitrogen™ EHVTNX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human Vitronectin (VTN) ELISA quantitates Hu VTN in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu VTN. Principle of the method The Human VTN solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Vitronectin ist ein Plasma-Glykoprotein, das im Blut zirkuliert. Vitronectin zirkuliert als Mischung aus Formen mit 75 und65 kDa. Vitronectin ist ein wichtiges Glykoprotein für die Zellanhaftung und ein häufiger Bestandteil der extrazellulären Matrix und des Plasmas. Es konkurriert effektiv mit anderen Plasmaproteinen und ist häufig an der Zellanhaftung, Regulierung der Blutgerinnung und Immunreaktionen beteiligt. Es hat eine ähnliche Gewebeverteilung wie Fibronektin und auch sein Integrin-Rezeptor erkennt Fibronektin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P04004
Assay-Bereich 0,819 ng/mL bis 200 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0,8 ng/mL
Kalibrierbereich 0,8 ng/mL bis 200 ng/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der folgenden getesteten Zytokine auf: humanes A2M, ApoA1, ApoC1, ApoC2, ApoC3, ApoE, ApoH, Artemin, BMP-6, Calbindin D, Ck beta 8-1 , CNTF, EMMPRIN, Endostatin, Fibrinogen, FLRG, GITR Ligand, GPBB, Hämoglobin, HTRA2, IL-17 E, IL-1R3, Lactoferrin, Mesothelin, PAPP-A, PDECGF, PDGF Ralpha, Pepsinogen II, Periostin, Persephin, PTH, RAP, SAA, Serpin F1, Tie-1, tPA, TSP-2, Ubiquitin+1, Vitronectin, vWF
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 7448
Gensymbol V75, VN, VNT
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Biotinylierter Nachweisantikörper, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Chromogen, SAV-HRP, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Waschpuffer, Standard, Stopplösung, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Research
Probenvolumen Plasma, 2 μl; Serum, 2 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym V75, VN, VNT
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min