Learn More
Vitlab™ VITsafe™ Spritzflaschen mit Aufdruck, enghalsig
Artikelnummer. 10491161
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Dichlormethan
Ethanol
Ethylacetat
Isopropanol
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10491161
Marke: Vitlab™ 1332879
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese farbcodierten Spritzflaschen vereinfachen und beschleunigen die Medienbestimmung. VITsafe™ Enghals-Spritzflaschen mit Aufdruck zeichnen sich durch einen präzisen Sprühstrahl sowie einen optimierten Medienrückfluss durch das durchgehende Sprühröhrchen mit feiner Spitze aus.
  • Aus LDPE (oder PP für Aceton und MEK) bestehende Flasche mit Sprühröhrchen aus Polypropylen
  • VENT-CAP führt praktisch zur Auslaufsicherheit und vermeidet beinahe allen statischen Überdruck
  • Farbcodiert für eine einfache, visuelle Identifikation der Medien
Flaschen besitzen einen beständigen Sicherheitsaufdruck gemäß Richtlinien (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) sowie mit allen wichtigen Informationen:
  • Materialname in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
  • Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrenpiktogramm, Signalwort
  • Risikosätze (H-Sätze), Sicherheitssätze (P-Sätze) sowie NFPA-Code
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Speichern und Lagerung
Enthält Sprühröhrchen und Prägung
Material LDPE
Anzahl pro Packung 6/Packung
Verschlussfarbe Rot
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 180 mm
Produkttyp Spülflasche
Chemical Label Dichlormethan
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 74 mm
Verschlusstyp Belüftet