Learn More
Vitlab™ VITsafe™ Spritzflaschen mit Aufdruck, enghalsig
Artikelnummer. 10644883
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Dichlormethan
Ethanol
Ethylacetat
Isopropanol
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Chemical Label unitSize
10644883 500 ml Aceton 1 Stück
11877900 500 ml Isopropanol 12 Stück
10491161 500 ml Dichlormethan 1 Stück
11897900 500 ml Dichlormethan 6 Stück
11787929 500 ml Aceton 12 Stück
11857900 500 ml Destilliertes Wasser 12 Stück
10702751 500 ml Destilliertes Wasser 1 Stück
11887900 500 ml Ethanol 12 Stück
10490971 500 ml Ethanol 1 Stück
10124374 1000 ml Destilliertes Wasser 12 Stück
15702056 1000 ml Ethanol 12 Stück
11817930 1000 ml Aceton 12 Stück
15792046 1000 ml Ethylacetat 12 Stück
13 options
Artikelnummer. 10644883
Marke: Vitlab™ 1432829
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese farbcodierten Spritzflaschen vereinfachen und beschleunigen die Medienbestimmung. VITsafe™ Enghals-Spritzflaschen mit Aufdruck zeichnen sich durch einen präzisen Sprühstrahl sowie einen optimierten Medienrückfluss durch das durchgehende Sprühröhrchen mit feiner Spitze aus.
  • Aus LDPE (oder PP für Aceton und MEK) bestehende Flasche mit Sprühröhrchen aus Polypropylen
  • VENT-CAP führt praktisch zur Auslaufsicherheit und vermeidet beinahe allen statischen Überdruck
  • Farbcodiert für eine einfache, visuelle Identifikation der Medien
Flaschen besitzen einen beständigen Sicherheitsaufdruck gemäß Richtlinien (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) sowie mit allen wichtigen Informationen:
  • Materialname in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
  • Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrenpiktogramm, Signalwort
  • Risikosätze (H-Sätze), Sicherheitssätze (P-Sätze) sowie NFPA-Code
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Enthält Schraubverschluss, Sprühröhrchen
Material LDPE
Anzahl pro Packung 12/Packung
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 180 mm
Produkttyp Spülflasche
Chemical Label Aceton
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 74 mm
Verschlusstyp Belüftet