Learn More
VITLAB™ VITsafe™ Sicherheits-Spritzflaschen, weithalsig
Artikelnummer. 15771976
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Essigsäure
Hexan
Isopropanol
Methanol
Tetrahydrofuran (THF)
Farbe des Schraubverschlusses:
Gelb
Grün
Rot
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Chemical Label Farbe des Schraubverschlusses unitSize
15771976 250 ml Methanol Grün 12 Stück
15781976 250 ml Isopropanol Gelb 12 Stück
15722066 500 ml Tetrahydrofuran (THF) Rot 6 Stück
12771178 500 ml Hexan Rot 6 Stück
15791976 500 ml Essigsäure Rot 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15771976 Lieferant VITLAB™ Lieferanten-Nr. 1351839
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00 €
    109.32 € / 12 Stück
    Sparen 1.68 €
    1% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den sicheren Umgang mit potenziell gefährlichen Chemikalien. VITLAB™ VITsafe™ Weithals-Sicherheitsspülflaschen aus LDPE zeichnen sich durch eine dauerhafte Sicherheitsbeschriftung, eine leicht zu befüllende Öffnung mit farbcodiertem BELÜFTUNGSVERSCHLUSS sowie eine präzise Sprühregelung aus, die Tropfen und Auslaufen verhindert und eine sichere Handhabung gewährleistet. Für verschiedenen Chemikalien lieferbar.
Beim Umgang mit möglicherweise gefährlichen chemischen Stoffen ist ein hohes Maß an Verantwortung und Vorsicht geboten. VITsafe™ Sicherheitsspritzflaschen erfüllen alle Sicherheitsanforderungen für den Umgang mit potenziell gefährlichen Chemikalien. Sprühflaschen sind einzeln in deutlich beschrifteten Polyethylenbeuteln verpackt.
Aus langlebigen, transparenten Materialien
  • Flaschen aus LDPE (Polypropylen geringerer Dichte)
  • Sprühröhrchen aus chemisch beständigem Polypropylen (PP), autoklavierbar
  • Breithalsflaschen für einfaches und gefahrloses Befüllen auch ohne Trichter
  • Transparentes Material ermöglicht unmittelbares Erkennen von Inhalt und Füllstand
Haltbarer Sicherheitsaufdruck mit allen wichtigen Angaben zum Flascheninhalt
  • Name des Stoffs in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
  • Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrensymbol, Signalwort
  • Gefahrenhinweise (H-Sätze), Sicherheitshinweise (P-Sätze) sowie NFPA-Code
  • Flaschen entsprechen der Verordnung Nr. 1272/2008/EG (GHS)
Farbcodierte VENT-CAP frei von Metallen
  • Statischer Überdruck wird nahezu vollständig vermieden
  • Auslaufen und Austropfen aufgrund veränderter Umgebungstemperatur nahezu ausgeschlossen
  • Farbkodierte Kappe ermöglicht schnelle visuelle Erkennung des Inhalts
  • Alle Flaschen mit Schraubverschlusskappe mit GL-Gewinde, das festen und sicheren Halt bietet
Auf einen präzise kontrollierbaren Sprühstrahl ausgelegt
  • Fein gezogene Spitze erzeugt einen fein dosierbaren und präzisen Sprühstrahl
  • Optimaler Rückfluss des Mediums durch das durchgängige Sprühröhrchen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchsichtig
Material LDPE
Verpackung Einzeln in PE-Beuteln verpackt
Menge 12Pack
Farbe des Schraubverschlusses Grün
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 146 mm
Chemical Label Methanol
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 58 mm
Verschlusstyp Belüftungsdeckel mit Schraubverschluss