Learn More
Vitlab™ VITsafe™ Weithals-Sicherheitsspritzflaschen
Artikelnummer. 15722056
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Ethylacetat
Pentan
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15722056
Marke: Vitlab™ 1351859
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur einfachen visuellen Identifizierung des Mediums. Die VITLAB™ VITsafe™ Sicherheits-Spritzflaschen mit weiter Halsöffnung und farbiger Belüftungskappe ermöglichen einen präzisen Sprühstrahl und einen optimierten Rückfluss des Mediums durch die durchgängige, fein gezogene Spitze des Spritzrohrs.
  • Flaschen aus PE-LD (oder PP für Aceton und MEK), Sprühröhrchen aus PP.
  • Mit farbiger VENT-CAP, die eine einfache visuelle Identifizierung der Medien ermöglicht.
  • Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrenpiktogramm, Signalwort
  • R-Sätze (H-Sätze), S-Sätze (P-Sätze) sowie NFPA-Code
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material LDPE
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Verschlussfarbe Rot
Höhe (metrisch) 146 mm
Chemical Label Ethylacetat
Durchmesser (metrisch) 58 mm