missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ VITsafe™ Weithals-Sicherheitsspritzflaschen

Artikelnummer. 15752076
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Ethylacetat
Pentan
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15752076

Marke: Vitlab™ 1453959

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur einfachen visuellen Identifizierung des Mediums. Die VITLAB™ VITsafe™ Sicherheits-Spritzflaschen mit weiter Halsöffnung und farbiger Belüftungskappe ermöglichen einen präzisen Sprühstrahl und einen optimierten Rückfluss des Mediums durch die durchgängige, fein gezogene Spitze des Spritzrohrs.

  • Flaschen aus PE-LD (oder PP für Aceton und MEK), Sprühröhrchen aus PP.
  • Mit farbiger VENT-CAP, die eine einfache visuelle Identifizierung der Medien ermöglicht.
  • Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrenpiktogramm, Signalwort
  • R-Sätze (H-Sätze), S-Sätze (P-Sätze) sowie NFPA-Code

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 ml
Material LDPE
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Verschlussfarbe Rot
Höhe (metrisch) 166 mm
Chemical Label Pentan
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt