Beschreibung
Vivacon™ 500 ist für die Konzentration/Rückgewinnung und den Pufferaustausch von genomischer DNA und Peptiden für Proben bis 500 μl Anfangsvolumen optimiert. Darüber hinaus eignen sie sich auch optimal für Peptidfraktionierung in diesem Volumenmassstab. Um bei hochgradig verdünnten Proben, z. B. forensischem Probenmaterial, optimale Ergebnisse zu erzielen, ist Vivacon™ 500 mit der patentierten Hydrosart™ regenerierten Zellulosemembran ausgestattet. Diese verfügt über extrem niedrige unspezifische Bindungseigenschaften und garantiert einen hohen Durchfluss.
Hohe Rückgewinnung und exzellente Reproduzierbarkeit werden ergänzt durch die anwendungsfreundliche Graduierung auf jeder einzelnen Einheit und dem aufgedruckten MWCO. Vivacon™ 500 verfügt über eine horizontal ausgerichtete Membran, die sich optimal sowohl für DNA-Fraktionierungsanwendungen (Primer-Entfernung) als auch für Peptid-Fraktionierungsanwendungen (Filterhilfsmittel-Probenvorbereitung, FASP1) eignet. Die Möglichkeit einer umgekehrten Zentrifugation verspricht eine vollständige Wiedergewinnung des Konzentrats in einem zweiten Schritt und ist besonders wichtig beim Arbeiten mit sehr stark verdünnten Proben.
- Konzentration von bis zu 0.5 ml genomischer DNA oder Peptidproben
- Geringbindendes Material
- Möglichkeit zur umgekehrten Zentrifugation
- MWCO auf Gerät aufgedruckt
- Vollständige und hochgradig reproduzierbare Konzentratrückgewinnung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Keine |
| Inhalt und Lagerung | 4 EA von 30, 50 und 100 kDa Einheiten |
| Totvolumen | 5 μl |
| Material | Konzentratorgehäuse/-hülse aus Polycarbonat, Filtratbehälter aus Polypropylen |
| Material (Membran) | Hydrosart |
| MWCO | 30 bis 100 kDa |
| Probenvolumen | 0,1–0,5 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zentrifugen für Ultrafiltration |
| Probentyp | DNA, Peptid |
| Typ | Ultrafiltrationsgeräte |
| Mehr anzeigen |