Beschreibung
- Membranadsorbertechnologie
- Schnelle und sichere Virenreinigung
- Gebrauchsfertig – Kits enthalten alle Puffer und Geräte, die Sie benötigen
Spezifikation
Spezifikation
| Endotoxin-Konzentration | < 0,025 EU/ml |
| Ligandentyp | Quaternäres Ammonium |
| Enthält | 6 x AdenoPACK Maxi Spin-Säulen mit Sartobind™ Ionenaustauschmembran, Klärungs- und Konzentrationseinheiten, alle Puffer außer Benzonase™ |
| Probengröße | 20 mL |
| Prüfzeit | 1 h |
| Aufreinigungsziel | Bis zu 1 x 1012 Adenovirus Typ 5 Partikel aus 20 ml Zellkultur |
| Anzahl Preps | 6 x 20 ml |
| Probentyp | Zellkultur |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Adeno Virusreinigung Typ 5 |