Learn More
Cytiva Vivaspin™ 20 Probnkonzentratoren
Artikelnummer. 10656375 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Packungsgröße:
12 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO unitSize
10656375 30 kDa 12 Stück
10219484 3 kDa 12 Stück
10646375 5 kDa 12 Stück
10239294 50 kDa 12 Stück
10774797 100 kDa 12 Stück
10015804 10 kDa 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10656375 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28932361
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur einstufigen, nicht denaturierenden Probenkonzentration in einem einzigen Röhrchen für minimalen Probenhandling und reduzierten Probenverlust. Cytiva Leben Vivaspin™ 20 Probenkonzentratoren sind für Wissenschaftler geeignet, die mit Probenvolumina von 100 μl bis 20 ml, mit einem MWCO-Bereich von Mr 3 000 bis 100 000.
Bis zur 30-fachen Konzentration der Probe kann bei einer Rückgewinnung des Zielmoleküls erreicht werden, die typischerweise 95 % übersteigt. Patentierte Anschlagtechnologie gewährleistet, dass Proben nicht bis zur Trockenheit konzentriert werden können und ermöglicht eine direkte Konzentratrückgewinnung.
  • Fasst Probenvolumina von 100 μl bis 20 ml, mit einer Auswahl an molekularen Weight-Cut-off-Werten von Mr3000 bis 100,000
  • Vertikale, halbdurchlässige Membran aus Polyethersulfon, die die obere und untere Kammer trennt, ist blockadebeständig und toleriert eine hohe Durchflussrate
  • Zentrifugation zwingt das Lösungsmittel durch die Membran, wodurch die konzentrierte Probe in der oberen Kammer zurückbleibt
  • Kompatibler pH-Bereich: 1 bis 9
  • Aktive Membranfläche: 6.0 cm2
Für maximale Rückgewinnung einen MWCO wählen, der mindestens 50 % kleiner als die Molekulargröße der Spezies von Interesse ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) PES
MWCO 30 kDa
Filtrationsbereich 6 cm2
Menge 25/Pckg.
Volumen (metrisch) 5 bis 20 ml
Länge (metrisch) 116 mm
Breite (metrisch) 30 mm