Learn More
Riley™ Vivid 500 Feuchte Linsenreinigungstücher
Artikelnummer. 31702848
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
500/Karton
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Packung Packungsgröße
31702848 500/Karton 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31702848 Lieferant Riley™ Lieferanten-Nr. RLYA0025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    584.68 €
    514.10 € / 12 Stück
    Sparen 70.58 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesen einzeln verpackten Tüchern lassen sich Brillengläser, elektronische Oberflächen und andere optische Geräte sicher und schnell reinigen.
  • Entspiegelt
  • Anti-Static
  • Antibakteriell
  • Silikon- und alkoholfrei
Spezifikation
Produkttyp Tuch für die Glasreinigung
Anzahl pro Karton 12 Schachteln/Cs.
Anzahl pro Packung 500/Karton
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung