Learn More
Riley™ Vivid Reinigungsspray
Artikelnummer. 31702849
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
500 mL
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31702849 500 mL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31702849 Lieferant Riley™ Lieferanten-Nr. RLYA0006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.63 €
    158.83 € / 25 Stück
    Sparen 21.80 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Praktisches Reinigungsspray zur sicheren und schnellen Reinigung von Brillengläsern, elektronischen Oberflächen und anderen optischen Geräten.
  • Entspiegelt
  • Anti-Static
  • Antibakteriell
  • Silikon- und alkoholfrei
Spezifikation
Produkttyp Reinigungslösung für Linsen
Anzahl pro Karton 20/Cs.
Größe 500 mL
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung