Learn More
Invitrogen™ Vivid™ CYP2A6 Blue Screening Kit
Artikelnummer. 15139123
Change view
Click to view available options
Menge:
300 Assays
Packungsgröße:
300 Reaktionen
Artikelnummer. Menge unitSize
15139123 300 Assays 300 Reaktionen
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15139123
Marke: Invitrogen™ PV6140
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Vivid™ CYP2A6 Blue Screening-Kit
Vivid™ CYP450 Screening-Sets sind Fluoreszenz-basierende Assays mit hohem Durchsatz für den Nachweis von Enzym-Arzneimittelwechselwirkungen und CYP450-Hemmung. Sie bieten eine optimierte Methode zur Untersuchung von Isozym-spezifischer CYP450-Arzneimittel-Wechselwirkungen, -Metabolismus und -Hemmung. Vivid™ CYP450 Screening-Sets bieten:
  • Einfaches dreistufiges Verfahren, „Mischen-und-Ablesen“-Format, Reaktionen bei Raumtemperatur oder bei 37 °C
  • Überlegene fluoreszierende Eigenschaften und Kinetik im Vergleich zu herkömmlichen fluorogenen Sonden
  • Hohes Signal-Hintergrund-Verhältnis, großer dynamischer Bereich
  • Kompatibel mit verschiedenen Assay-Formaten von 96-Well bis 1536-Well
    Einfaches „Misch-und-Ablese“-Format
    Vivid™ CYP450 Screening-Kits enthalten Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluoreszenzstandard, Reaktionspuffer, Vivid™ Regenerationssystem, NADP+ und CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien sind Mikrosome, die aus Insektenzellen hergestellt werden, die ein humanes CYP450-Isoenzym (in diesem Fall CYP2A6) und humane Cytochrom-P450-Reduktase exprimieren. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien bieten gegenüber menschlichen Lebermikrosomen einen deutlichen Vorteil, da nur ein CYP450-Isoenzym exprimiert wird, wodurch der Metabolismus durch andere CYP450-Enzyme verhindert wird.
    Einzigartige Vivid™ Reagenzien für hell fluoreszierende Signale und schwache Hintergrundfarben
    Vivid™ Substrate sind blockierte Farbstoffe, die ein minimales Fluoreszenzsignal erzeugen, bis sie gespalten oder hydroxyliert wurden. Oxidation an einer von zwei möglichen Stellen setzt das stark fluoreszierende Produkt frei (Abbildung 1). Sie haben im Vergleich zu herkömmlichen fluorogenen Sonden überlegene Fluoreszenz-, Löslichkeits- und kinetische Eigenschaften. Dies führt zu einer höheren Empfindlichkeit, einem höheren Signal-Rausch-Verhältnis und einer besseren Reproduzierbarkeit der Assays. Das Vivid™ CC Substrat ist im Lieferumfang dieses Kits enthalten. Dieses Substrat liefert ein Produkt, das blaue Fluoreszenz emittiert.
    Flexible Assay-Formate für optimierte Ergebnisse
    Die Empfindlichkeit der Vivid™ CYP450 Assays ermöglicht den Nachweis schwacher Inhibitoren und die Miniaturisierung auf bis zu 2 μl pro Reaktion. Assays können im kinetischen Modus oder im Endpunktmodus eingerichtet werden, um das Screening mehrerer Platten zu erleichtern (Abbildung 2). Assays können bei Raumtemperatur oder 37 °C durchgeführt werden.
    Anwendungen: Hochdurchsatz-Screening von Enzym-Arzneimittelwechselwirkungen, Compound-Profiling zur Hemmung von Cytochrom-P450-Isoenzymen, Erstellung von prädiktiven SAR-Modellen als Leitfaden für den Compound-Erwerb
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
    Produktlinie VIVID
    Ziel Cytochrom-P450
    Inhalt und Lagerung 1 Röhrchen Reaktionspuffer, bei Raumtemperatur lagern
    1 Röhrchen BACULOSOMES™ Plus Reagenz, bei -80 °C lagern
    1 Röhrchen Vivid™ Regenerationssystem, bei -80 °C lagern
    1 Röhrchen Vivid™ NADP +, bei -80 °C lagern
    1 Röhrchen Vivid™ Substrat und 1 Röhrchen Vivid™ Fluoreszenzstandard, bei -20 °C lagern, vor Licht schützen
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Produkttyp Screening-Kit
    Menge 300 Assays
    Format Kit
    Farbe Blau
    Versandbedingung Trockeneis
    Spezies Human