Learn More
Riley™ Lebendige Trockentücher
Artikelnummer. 31702858
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
25 Taschentücher/Box
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Packung Packungsgröße
31702858 25 Taschentücher/Box 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31702858 Lieferant Riley™ Lieferanten-Nr. RLYA0007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.36 €
    324.78 € / 50 Stück
    Sparen 44.58 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einzeln verpackte Trockentücher zur Verwendung mit Reinigungslösungen, um Brillen klar und makellos sauber zu halten.
  • Weiche Oberfläche
  • Praktische Größe
Spezifikation
Produkttyp Reinigungstuch für Linsen
Enthält 500 ml Reinigungslösung
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Anzahl pro Packung 25 Taschentücher/Box
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung