missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Vixarelimab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA555029
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Compatible with Direct ELISA.
Vixarelimab is a monoclonal antibody that targets and inhibits the activity of OSMRbeta (oncostatin M receptor beta), thereby reducing inflammation and pruritus.
Spezifikation
| Vixarelimab Humanized | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| OSMR; OSMRB | |
| Recombinant Human OSMR/IL-31RB. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| ELISA | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with no preservative | |
| Human | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 λ, IgG4 λ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur