Learn More
VL285, MedChemExpress
Beschreibung
VL285 is a potent VHL ligand with an IC50 of 0.34 μM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | VL285 |
| CAS | 1448188-57-5 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C29H32N4O4S |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 125 mg/mL (234.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@@H](N4CC(C=CC=C5)=C5C4=O)C(C)C)=O)=O)C=C2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 532.65 |
| Formelmasse | 532.65 |
| Mehr anzeigen |