Learn More
VLDL-Receptor Mouse, Clone: VLDLR/1337, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 7436-MSM1-P0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15971068
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
VLDL-Receptor
Cytoplasmic
VLDLR/1337
Unconjugated
NP_001309154
Mouse
143-161kDa
Protein A/G Purified
RUO
7436
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
VLDLR
Recombinant human VLDLR fragment from c-terminal
HeLa or U-251 cells. Pancreas, Cerebellum, Heart or Skeletal Muscle.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.