Learn More
VLX600, TRC
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-(2-Pyridinyl)ethanone 2-(6-Methyl-5H-1,2,4-triazino[5,6-b]indol-3-yl)hydrazone |
| CAS | 327031-55-0 |
| Summenformel | C17H15N7 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1-(2-Pyridinyl)ethanone 2-(6-Methyl-5H-1,2,4-triazino[5,6-b]indol-3-yl)hydrazone, VLX600 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H15N7/c1-10-6-5-7-12-14(10)19-16-15(12)22-24-17(20-16)23-21-11(2)13-8-3-4-9-18-13/h3-9H,1-2H3,(H2,19,20,23,24)/b21-11+ |
| SMILES | C\C(=N/Nc1nnc2c3cccc(C)c3[nH]c2n1)\c4ccccn4 |
| IUPAC-Name | 6-Methyl-N-[(E)-1-Pyridin-2-ylethylidenamino]-5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indol-3-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 317.35 |
| Formelmasse | 317.1389 |