missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VMAT2 Antibody (CL12531) [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18570AF405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
VMAT2 Monoclonal antibody specifically detects VMAT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| VMAT2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| MGC120477, monoamine neurotransmitter transporter, Monoamine transporter, solute carrier family 18 (vesicular monoamine), member 2, Solute carrier family 18 member 2, SVAT, SVMTMGC120478, synaptic vesicular amine transporter, VAT2MGC26538, vesicle monoamine transporter type 2, vesicle monoamine/H+ antiporter, Vesicular amine transporter 2, VMAT2 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q05940, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 6571 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL12531 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur