Learn More
VACUUBRAND™ Vakuummanag.ModulVMS-BmitVACUU·BUS,100-23 0V/50-60Hz,230VKG-Stecker/-Dose,L=2500mm
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für Vakuumregler CVC 3000 zum Umschalten einer Vakuumpumpe
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Use to Switch a Vacuum Pump |
| Zur Verwendung mit | Für Vakuumregler CVC 3000 zum Umschalten einer Vakuumpumpe |
| Menge | Je 1 |
| Typ | VMS-B-Modul |