Learn More
VOC-Mix 15 200 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 630-20-6, 71-55-6, 79-34-5, 79-00-5, 75-34-3, 75-35-4 |
| Menge | 1 mL |
| Konzentration | 1,1,1,2-Tetrachlorethan 200 g/ml∣1,1,1-Trichlorethan 200 g/ml∣1,1,2,2-Tetrachlorethan 200 g/ml∣1,1,2-Trichlorethan 200 g/ml∣1,1-Dichloroethan 200 g/ml∣1,1-Dichloroethan 200 g/ml∣1,1-Dichlorpropen 200 g/ml∣1,2,3-Trichlorbenzol 200 g/ml∣1,2,3-Trichlorpropan 200 g/ml∣1,2,4-Trichlorbenzol 200 μg/ml∣1,2,4-Trimethylbenzol 200 μg/ml∣1,2-μ μμ μμ μμ μμ Dibro-3-Chlorpropan 200 g/ml∣1,2-Dibromethan 200 g/ml∣1,2-Dichlorbenzol 200 μg/ml∣1,2-Dichlorethan 200 μg/ml∣1,2-Dichlorpropan 200 μg/ml∣1,3,5-Trimethylbenzol 200 μg/ml∣1,3-Dichlorbenzol 200 μg/ml∣1,3-Dichloropropan 200 g/ml∣1,4-Dichlorbenzol 200 μg/ml∣2,2-Dichlorpropan 200 μg/ml∣2-Chlortoluol 200 μg/ml∣4-Chlortoluol 200 g/ml 200 μg/μml μ μ4-Cymene 200 μg/ml∣Benzol 200 μg/ml∣Bromobenzol 200 μg/ml∣Bromochloromethan 200 μg/ml∣Bromodichlormethan 200 μg/ml∣Chlorbenzol 200 μg/ml∣Chloroform 200 μg/ml∣cis-1,2-Dichlorethen 200 μg/ml∣cis-1,3-Dichlorpropen 200 μg/ml∣Dibromochlormethan 200 μg/ml∣Dibromomethan 200 μg/ml∣Dichloromethan (Methylenchlorchlor) 200 μg/ml∣Ethylbenzol 200 ∣ μg/ml∣Hexachlorobutadien, 200 μg/ml∣, Isopropylbenzol, 200 μg/ml∣, m-Xylol (1,3-Dimethylbenzol), 200 μg/ml∣, Naphthalin, 200 μg/ml∣, n-Butylbenzol, 200 μg/ml∣, o-Xylen (1,2-Dimethylbenzol), 200 μg/ml∣, Propylbenzol, 200 μg/ml∣, p-Xylol (1,4-Dimethylbenzol), 200 μg/ml∣sec-Butylbenzol, 200 μg/ml, ∣Styrol, 200 μg/ml∣, tert-Butylbenzol, 200 μg/ml∣, Tetrachloreten, 200 μg/ml∣Tetrachlorethan, 200 μg/ml, ∣Toluol, 200 μg/ml∣, Trans-1,2-Dichlorethan, 200 μg/ml∣, Trans-1,3-Dichlorpropen, 200 μg/ml, ∣Tribromethan 200 μg/ml∣, Trichloreten, 200 μg/ml, |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Methanol |