Learn More
Brady™ Fälschungssichere Polyester-Etiketten mit VOID-Muster
Artikelnummer. 17851539
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in.
1 x 1,5 in.
2 x 1 in.
Höhe (metrisch):
12,7 mm
25,4 mm
50,8 mm
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Höhe (metrisch) unitSize
17851539 0,5 x 1 in. 12,7 mm 500 Stück
17891479 1 x 1,5 in. 25,4 mm 250 Stück
17821379 2 x 1 in. 50,8 mm 100 Stück
3 options
Artikelnummer. 17851539
Marke: Brady™ 173732
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Manipulationssicheres Polyester hinterlässt beim Ablösen des Etiketts ein sichtbares VOID-Muster auf dem Produkt und der Oberfläche des Etiketts, um Wiederverwendung zu vermeiden.
  • Weißer Polyester mit glänzender Oberfläche und fälschungssicherem Acryl eignet sich ideal für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung), die eine hohe Leistung erfordern. Auch eine gute Lösung, wenn beim Entfernen des Etiketts sichtbare Rückstände zurückbleiben sollen.
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Öl und Wasser
  • UL-Zulassung; CSA-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 80°C (-40 bis 175°F)
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM G 26, CSA-Zulassung, UL-anerkannt
Klebstofftyp Manipulationssicher
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Sicherheitskennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4 °F bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -20 ° bis +100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0032 in.
Dicke (metrisch) 0.08 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 12,7 mm
Alternate Part Number M6-17-7546