Learn More
Poulten Graf™ Volac™ Büretten aus Borosilikatglas, mit Zertifikat und Glasküken
Artikelnummer. 10595332
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduierungen:
0.02 ml
0.05 ml
0.10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen unitSize
10595332 10 ml 0.02 ml 1 Stück
10157811 50 ml 0.10 ml 1 Stück
10167811 25 ml 0.10 ml 1 Stück
10269331 25 ml 0.05 ml 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10595332
Marke: Poulten Graf™ RB9803/WAC/Y
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einem Flansch an der Oberseite für einfaches Befüllen. Die Poulten Graf™ Volac™ Borosilikatglasbüretten mit Zertifikat und Glasküken sind mit kräftigen Ziffern und feinen Graduierungslinien beschriftet.
  • Die abnehmbaren Glasdüsen sind zur Rückverfolgbarkeit mit der Instrumentennummer versehen.
  • Die Durchflusszeit ist auf dem Instrument angegeben.
  • Zertifikat gibt die Genauigkeit an drei Punkten an.
  • Hergestellt gemäß BS ISO 385
Spezifikation
Farbe Blau
Kapazität (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 820 mm
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.02 ml
Enthält Austauschbares Glasküken in Glaszylinder
Sperrhahn Gerade
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0.02 ml
Typ Bürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität BS 846, ISO 385