Learn More
Poulten Graf™ Volac™ Büretten aus Borosilikatglas, mit Glasküken
Artikelnummer. 10085871
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduierungen:
0.02 ml
0.05 ml
0.10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen unitSize
10085871 25 ml 0.05 ml 1 Stück
10209761 10 ml 0.02 ml 1 Stück
10198041 10 ml 0.05 ml 1 Stück
10371022 50 ml 0.10 ml 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10085871
Marke: Poulten Graf™ RB9803/NC/F
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit einem Flansch an der Oberseite für einfaches Befüllen. Die Poulten Graf™ Volac™ Borosilikatglasbüretten mit Glasküken sind mit kräftigen Ziffern und feinen Graduierungslinien beschriftet.
  • Die abnehmbaren Glasdüsen sind zur Rückverfolgbarkeit mit der Instrumentennummer versehen.
  • Die Durchflusszeit ist auf dem Instrument angegeben.
  • Zertifikat gibt die Genauigkeit an drei Punkten an.
  • Hergestellt gemäß BS ISO 385
Spezifikation
Farbe Blau
Kapazität (metrisch) 25 ml
Länge (metrisch) 820 mm
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.05 ml
Enthält Austauschbares Glasküken in Glaszylinder
Sperrhahn Gerade
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0,03 mL
Typ Bürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität BS 846, ISO 385