missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 2 Markierungen und blauen Graduierungen

Artikelnummer. 15261139
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
4 ml
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15261139

Marke: Poulten & Graf GmbH 1 2325102

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 2 Markierungen und blauer Graduierung ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.

  • Mit 2 Markierungen
  • Blaue Graduierungen
  • Konformität bestätigt
  • Mit Chargenzertifikat

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität EN ISO 648
Klasse AS
Material Kalknatronglas
Sterilität Unsteril
Skala Ja
Graduierungsfarbe Blau
Graduierungsart Ringmarkierungen
Menge 5
Toleranz 0.08 ml
Volumen (metrisch) 100 ml
Typ Vollpipette mit zwei Markierungen
Einwegprodukt Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt