Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 2 Markierungen und blauen Graduierungen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
4 ml
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Mit 2 Markierungen
- Blaue Graduierungen
- Konformität bestätigt
- Mit Chargenzertifikat
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 648 |
| Klasse | Klasse AS |
| Material | Kalknatronglas |
| Sterilität | Nicht steril |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Blau |
| Graduierungsart | Ringmarkierungen |
| Menge | 5 |
| Toleranz | 0.015 ml |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Mehr anzeigen |