Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit Einzelzertifikat
Die Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit Einzelzertifikat ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
Marke: Poulten & Graf GmbH R371/WAC/I/5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17500kg
Beschreibung
- Bernsteinfarbene Graduierung
- Mit 1 Markierung
- Konformität bestätigt
- Mit Chargenzertifikat
- Mit Einzelzertifikat
Spezifikation
Ja | |
AS | |
Nicht steril | |
Ringmarkierungen | |
0.03 ml | |
Vollpipette mit einer Markierung, VOLAC FORTUNA, mit einem Zertifikat |
EN ISO 648 | |
Kalknatronglas | |
Bernsteinfarbig | |
5 | |
25 ml | |
Nein |