Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit Einzelzertifikat
Beschreibung
- Bernsteinfarbene Graduierung
- Mit 1 Markierung
- Konformität bestätigt
- Mit Chargenzertifikat
- Mit Einzelzertifikat
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 648 |
| Klasse | AS |
| Material | Kalknatronglas |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Graduierungsart | Ringmarkierungen |
| Menge | 5 |
| Toleranz | 0.03 ml |
| Volumen (metrisch) | 15 ml |
| Mehr anzeigen |