Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit Einzelzertifikat
Artikelnummer. 15549411
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
3 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15549411 20 ml 5 Stück
15599401 3 ml 5 Stück
15539411 15 ml 5 Stück
15519441 50 ml 5 Stück
15579401 1 ml 5 Stück
15589401 2 ml 5 Stück
15529411 10 ml 5 Stück
15509441 25 ml 5 Stück
8 options
Artikelnummer. 15549411
Marke: Poulten & Graf GmbH R371/WAC/H/5
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit Einzelzertifikat ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
  • Bernsteinfarbene Graduierung
  • Mit 1 Markierung
  • Konformität bestätigt
  • Mit Chargenzertifikat
  • Mit Einzelzertifikat
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität EN ISO 648
Klasse AS
Material Kalknatronglas
Sterilität Unsteril
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungsart Ringmarkierungen
Menge 5
Toleranz 0.03 ml
Volumen (metrisch) 20 ml
Typ Vollpipette mit einer Markierung, VOLAC FORTUNA, mit einem Zertifikat
Einwegprodukt Nein