Learn More
Poulten Graf™ Volac™ Vollpipette aus Kalknatronglas, USP, Klasse A, mit Werkszertifikat
Artikelnummer. 10000422
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10000422
Marke: Poulten Graf™ US371/WAC/B/5
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Einzeln mit der Durchflusszeit gekennzeichnet. Poulten Graf™ Volac™ Vollpipetten aus Kalknatronglas, USP, Klasse A mit Werkszertifikat gewährleisten die Einhaltung der Grenzwerte der Klasse A für Volumen und Durchflusszeit.
  • Einzeln nummeriert. Erfüllt die Genauigkeitsvorgaben der USP-/ISO-/BS- und DIN-Normen
  • Bernsteinfarbene Graduierungen
  • Für Abgabe kalibriert
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Kalibrierungszertifikat/erfüllt die Genauigkeiten nach USP/ISO/BS und DIN
Klasse A
Material Kalknatronglas
Skala Ja
Menge 5 Packung
Toleranz 0.006 mL
Volumen (metrisch) 2 ml
Typ Vollpipette