Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC USP-Mischzylinder
Artikelnummer. 10224052
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen unitSize
10224052 500 ml 5 ml 2 Stück
10070402 10 ml 0.2 ml 2 Stück
10426572 250 ml 2 ml 2 Stück
10770185 1000 ml 10 ml 2 Stück
10780185 2000 ml 20 ml -
10080402 50 ml 1 ml 2 Stück
6 options
Artikelnummer. 10224052
Marke: Poulten & Graf GmbH US264/WAC/H/2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sichere und präzise Messungen für alle Laboranforderungen. Der Poulten& Graf GmbH VOLAC USP-Mischzylinder eignet sich zum Abmessen des Volumens einer Flüssigkeit mithilfe der horizontalen Markierungslinien.
  • mit PP-Stopfen
  • Sechskantfuß
  • Weiße Messskala
  • Mit individueller Seriennummer
  • Mit Einzelzertifikat
Spezifikation
Artikelbeschreibung Volac Mischzylinder, USP, mit Einzelzertifikat
Basistyp Hexagonal
Kalibrierung Volumenaufnahme
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Typ Graduierter Mischzylinder
Toleranz ±1,1 mL
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität EN ISO 4788
Klasse Klasse A
Einwegprodukt Nein
Kapazität (metrisch) 500 ml
Enthält PP-Stopfen
Anzahl Stopfen 1
Stopfenmaterial Polypropylen
Stopfenausführung TS 34/35
Graduierungen 5 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Fehlergrenze 1.10 ml
Unterteilung 5 ml