Learn More
Flüchtige Mischung für OLM04.1, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15225986 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15225986 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15225986 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. CLPV43CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.52 €
    117.20 € / 1 Milliliter
    Sparen 22.32 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
1,1,1-Trichlorethan71-55-62000μg/ml
1,1,2,2-Tetrachlorethan79-34-52000μg/ml
1,1,2-Trichlorethan79-00-52000μg/ml
1,1,2-Trichlortrifluorethan76-13-12000μg/ml
1,1-Dichlorethan75-34-32000μg/ml
1,1-Dichlorethen75-35-42000μg/ml
1,2,4-Trichlorbenzol120-82-12000μg/ml
1,2-Dibromo-3 -Chlorpropan96-12-82000μg/ml
1,2-Dibromethan106-93-42000μg/ml
1,2-Dichlorbenzol95-50-12000μg/ml
1,2-Dichlorethan107-06-22000μg/ml
1,2-Dichlorpropan78-87-52000μg/ml
1,3-Dichlorbenzol541-73-12000μg/ml
1,4-Dichlorbenzol106-46-72000μg/ml
2-Butanon78-93-32000μg/ml
2-Hexanon591-78-62000μg/ml
4-Methyl-2-pentanon108-10-12000μg/ml
Aceton67-64-12000μg/ml
Benzol71-43-22000μg/ml
Bromdichlormethan75-27-42000μg/ml
Bromoform75-25-22000μg/ml
Schwefelkohlenstoff75-15-02000μg/ml
Kohlenstofftetrachlorid56-23-52000μg/ml
Chlorbenzol108-90-72000μg/ml
Chloroform67-66-32000μg/ml
cis-1,2-Dichlorethen156-59-22000μg/ml
cis-1,3-Dichlorpropen10061-01-52000μg/ml
Cyclohexan110-82-72000μg/ml
Dibromchlormethan124-48-12000μg/ml
Ethylbenzol100-41-42000μg/ml
Isopropylbenzol98-82-82000μg/ml
Methylacetat79-20-92000μg/ml
Methylcyclohexan108-87-22000μg/ml
Methylenchlorid75-09-22000μg/ml
m-Xylol108-38-32000μg/ml
o-Xylol95-47-62000μg/ml
p-Xylol106-42-32000μg/ml
Styrol100-42-52000μg/ml
tert-Butyl-methylether1634-04-42000μg/ml
Tetrachlorethen127-18-42000μg/ml
Toluol108-88-32000μg/ml
Trans-1,2-Dichlorethen156-60-52000μg/ml
Trans-1,3-Dichlorpropen10061-02-62000μg/ml
Trichlorethen79-01-62000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mischung flüchtiger Bestandteile für OLM04.1
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Concentration or Composition Notes Berichte aus dem Analysezertifikat zielen auf Analyten mit einer ±Genauigkeit von 2 % und korrigieren die Reinheit des Rohmaterials.
Verfahren Für Methoden der US EPA CLP, GC-MS
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
Solvent or Matrix Methanol-P und T
Menge 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Volatiles Mix for OLM04.1
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: chloroform, styrene,methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch