Learn More
Flüchtige Abwasser-QK-Probe, SPEX CertiPrep™
Flüchtige QK-Proben für Abwasseranalyse, 2 ml, SPEX CertiPrep™
Marke:  SPEX Certiprep 710
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Artikelnummer. 11985034
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
  • Flüchtige QK-Proben
  • Abwasseranalyse
  • 2 ml Volumen
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
QK-Probe flüchtige Bestandteile
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Ergibt mehr als 200 ml nach Verdünnung
2 ml
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Sonderangebote
Produkt nur für den Laborgebrauch