Learn More
Isofield™ Volta Sterile Nitril-Reinraumhandschuhe - Kompatibel mit Klasse A/B
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30178817
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30178817 8 200 Paare
30178871 6 200 Paare
30178851 6,5 200 Paare
30178830 7 200 Paare
30178880 7,5 200 Paare
30178843 8,5 200 Paare
30178896 9 200 Paare
30178890 10 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30178817 Lieferant Isofield™ Lieferanten-Nr. 2053080
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser sterile grüne Nitrilhandschuh bietet hervorragenden Schutz für GMP Reinräume der Klassen A und B. Ideal als Unterhandschuh geeignet und aus beschleunigerfreiem Nitril hergestellt, ist der antistatische Volta-Handschuh dreifach mit deionisiertem Wasser gewaschen, weist niedrige Endotoxinwerte auf und wurde auf Chemotherapieresistenz getestet. ASTM D 6978-05.
  • Sterile Nitril-Reinraumhandschuhe
  • 300 mm (12 in.) Handgelenklänge
  • Handspezifisch
  • Neongrüne Farbe
  • Texturierte Finger
  • Bündchen mit Rollrand
  • Geringe Endotoxinkonzentrationen
  • Gammabestrahlung, mindestens 25 kGy
  • Sterilitätssicherungsstufe 10-6
  • Beschleunigerfrei
  • Getestet gegen eine Reihe von Chemotherapeutika
  • IPA-beständige Tintenbeutel
  • Akzeptables Qualitätsniveau (AQL) 0,65
  • Niedrige Partikelanzahl ≥ 0,5 μm (Zählungen/ cm² ) < 900
  • Chemikalienspritzschutz Typ B (K, P, T)
Technische und Dokumentationskonformität
  • COA, COC, COI – online zum Download verfügbar
  • Chemische Unschädlichkeit EN ISO 21420:2020
  • Größenangaben und Geschicklichkeit EN ISO 21420:2020 und EN ISO 374-2:2019
  • Luft- und Wasserleck EN ISO 374-2:2019
  • Chemischer Abbau EN ISO 374-4:2019
  • Chemische Permeation EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viruspenetration EN 16604:2004
  • Endotoxintest EN 455-3
  • Sterilitätsvalidierungstest EN ISO 11137 Teil 2:2015
  • EU-Baumusterzertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen von Anhang II der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 als Produkt der Kategorie III
  • UKCA-Typenzertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (2016/425) in der in britisches Recht übernommenen und geänderten Fassung als Produkt der Kategorie III.
  • Im Vergleich zur Chemotherapie getestet ASTM D 6978-05
Specifications
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Ja
AQL 0.65
Farbe Leuchtgrün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 6,30 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,51 mil
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 8
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 3,54 mil
Dicke (metrisch) 0.09 mm
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm