Learn More
Buerkle™ Volumenkopf für PharmaPicker
Artikelnummer. 15259624 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,1 mL
0,2 ml
0,6 mL
1 ml
2 mL
2,5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15259624 0,1 mL 1 Stück
11941561 0,2 ml 1 Stück
11951561 0,6 mL 1 Stück
11961561 1 ml 1 Stück
11981561 2 mL 1 Stück
11991561 2,5 mL 1 Stück
6 options
Weitere Probenvolumina auf Anfrage erhältlich!
Artikelnummer. 15259624
Marke: Buerkle™ 53461010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Weitere Probenvolumina auf Anfrage erhältlich!
Volumenspitzen, die in den PharmaPicker Sammelzylinder eingesetzt werden können.
  • Volumenspitzen, die in den PharmaPicker Sammelzylinder eingesetzt werden können
  • Probenmenge: 0,1 bis 1,2 ml für Sammelzylinder 5346-1000
  • Probenmenge: 1,25 bis 2,5 ml für Sammelzylinder 5346-2000
  • Edelstahl nach AISI 316L (1.4404)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Volumenkopf
Material Edelstahl (V4A)
Kapazität (metrisch) 0,1 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) PharmaPicker