Learn More
Buerkle™ Volumenkopf für PharmaPicker
Artikelnummer. p-8002894 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,1 mL
0,2 ml
0,6 mL
1 ml
2 mL
2,5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15259624 0,1 mL 1 Stück
11941561 0,2 ml 1 Stück
11951561 0,6 mL 1 Stück
11961561 1 ml 1 Stück
11981561 2 mL 1 Stück
11991561 2,5 mL 1 Stück
6 options
Weitere Probenvolumina auf Anfrage erhältlich!
Artikelnummer. 15259624
Marke: Buerkle™ 53461010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Weitere Probenvolumina auf Anfrage erhältlich!
Volumenspitzen, die in den PharmaPicker Sammelzylinder eingesetzt werden können.
  • Volumenspitzen, die in den PharmaPicker Sammelzylinder eingesetzt werden können
  • Probenmenge: 0,1 bis 1,2 ml für Sammelzylinder 5346-1000
  • Probenmenge: 1,25 bis 2,5 ml für Sammelzylinder 5346-2000
  • Edelstahl nach AISI 316L (1.4404)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttyp Volumenkopf
Material Edelstahl (V4A)
Kapazität (metrisch) 0,1 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) PharmaPicker
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.