Learn More
KARTELL Volumetric Flask
Artikelnummer. 10681144
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10681144
Marke: KARTELL 0169600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Volumetric Flask, made of transparent fluorinated resin, has high chemical and temperature resistance.
  • Volumetric flask made of transparent fluorinated resin with high chemical and temperature resistance (-250°C to +270°C).
  • Supplied with standard DIN stoppers in PFA.
  • Individually calibrated ringmark according to DIN EN ISO 1042, class “A”, Standards.
  • Laser engraved lot number.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PFA
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Mouth Style Enghals
Sterilität Unsteril
Bodenform Flach
Oberflächenbehandlung Unbehandelt