Learn More
KARTELL Volumetric Flask
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Volumetric flask made of transparent fluorinated resin with high chemical and temperature resistance (-250°C to +270°C).
- Supplied with standard DIN stoppers in PFA.
- Individually calibrated ringmark according to DIN EN ISO 1042, class “A”, Standards.
- Laser engraved lot number.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | PFA |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | No |
| Mouth Style | Enghals |
| Sterilität | Unsteril |
| Bodenform | Flach |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |