missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Messkolben, mit Konformitätszertifikat, Duran

Artikelnummer. 10746742
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
Verschlussgröße:
NS 19/26
Flaschenhalstyp:
Standard
Toleranz:
0,25 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10746742

Marke: Karl Hecht™ 42097076

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Karl Hecht™ Messkolben sind konformitätszertifiziert. Sie bestehen aus Duran Glas, sind dickwandig, deutlich markiert und etikettiert und besitzen eine glatte Oberfläche.

  • Borosilikatglas 3.3
  • Eingeschmolzene blaue Messskala.
  • Standardschliff ohne Stopfen.
  • Konformität-zertifiziert.
    • Einzeltest- oder Chargenkontrollzertifikat vom Hersteller gegen Aufpreis erhältlich.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Kapazität (metrisch) 500 mL
Material Borosilikatglas 3.3
Flaschenhalstyp Standard
Produkttyp Messkolben
Toleranz 0,25 mL
Graduated Ja
Verschlussgröße NS 19/26
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt