Learn More
Karl Hecht™ Messkolben, konformitätszertifiziert, Duran™
Beschreibung
- Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
- Eingeschmolzene blaue Messskala.
- Standardschliff ohne Stopfen.
- Konformität-zertifiziert.
- Einzeltest- oder Chargenkontrollzertifikat vom Hersteller gegen Aufpreis erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Flaschenhalstyp | Weit |
| Produkttyp | Messkolben |
| Graduated | Ja |
| Verschlussgröße | NS 10 |