Learn More
Karl Hecht™ Messkolben, konformitätszertifiziert, Duran™
Artikelnummer. 10450372
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10 l
Verschlussgröße:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 24
NS 29
NS 34
NS 45
NS 7
Flaschenhalstyp:
Standard
Weit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Flaschenhalstyp unitSize
10450372 100 ml NS 12 Standard 1 Stück
10165531 200 ml NS 14 Standard 1 Stück
10563852 5 ml NS 7 Standard 1 Stück
10297431 5 ml NS 10 Weit 1 Stück
10716562 10 ml NS 7 Standard -
10388681 20 ml NS 10 Standard -
10063941 50 ml NS 12 Standard 1 Stück
10786562 100 ml NS 14 Weit 1 Stück
10388971 250 ml NS 14 Standard 1 Stück
10053801 1000 ml NS 24 Standard 1 Stück
10516162 1000 ml NS 29 Weit 1 Stück
10319121 2000 ml NS 29 Standard 1 Stück
10329121 5000 ml NS 34 Standard 1 Stück
10023851 10 l NS 45 Standard 1 Stück
10505202 25 ml NS 10 Standard -
10440372 50 ml NS 14 Weit -
16 options
Artikelnummer. 10450372
Marke: Karl Hecht™ 42097048
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Messkolben ist konformitätszertifiziert. Er besteht aus Duran™ Glas, ist dickwandig, deutlich markiert und etikettiert und hat eine glatte Oberfläche.
  • Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
  • Eingeschmolzene blaue Messskala.
  • Standardschliff ohne Stopfen.
  • Konformität-zertifiziert.
    • Einzeltest- oder Chargenkontrollzertifikat vom Hersteller gegen Aufpreis erhältlich.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Flaschenhalstyp Standard
Produkttyp Messkolben
Graduated Ja
Verschlussgröße NS 12