Learn More
Karl Hecht™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen
Artikelnummer. 10063771
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
400 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
5000 ml
10000 ml
Verschlussgröße:
NS 10
NS 10W
NS 12
NS 12W
NS 14
NS 14W
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 45
NS 7
Flaschenhalstyp:
Standard
Weit
Toleranz:
0.038 ml
0.06 ml
0.09 ml
0.12 ml
0.15 ml
0,23 ml
0.23 ml
0.38 ml
0.6 ml
1.2 ml
1.8 ml
3.0 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Flaschenhalstyp Toleranz unitSize
10063771 20 ml NS 10 Standard 0.06 ml 1 Stück
10135291 10000 ml NS 45 Standard 3.0 ml 1 Stück
10608481 200 ml NS 14 Standard 0.23 ml -
10778852 20 ml NS 10 - - 1 Stück
10650012 3000 ml NS 29 Standard 1.2 ml 1 Stück
10358731 500 ml NS 19 Standard 0.38 ml -
10389211 30 ml NS 12 Standard 0.09 ml 1 Stück
10608671 300 ml NS 14 Standard 0.23 ml 1 Stück
10185961 25 ml NS 10 Standard 0.06 ml 1 Stück
10648481 5 ml NS 7 Standard 0.038 ml -
10378971 5 ml NS 10W Weit 0.06 ml -
10409041 10 ml NS 7 Standard 0.038 ml 1 Stück
10479221 10 ml NS 10W Weit 0.06 ml 1 Stück
10489221 20 ml NS 12W Weit 0.09 ml 1 Stück
10237201 50 ml NS 12 Standard 0.15 ml -
10329401 50 ml NS 14W Weit 0.12 ml -
10659051 100 ml NS 12 Standard 0.15 ml 1 Stück
10523852 100 ml NS 14W Weit 0.15 ml 1 Stück
10023821 250 ml NS 14 Standard 0,23 ml 1 Stück
10618671 400 ml NS 19 Standard 0.38 ml 1 Stück
10145241 1000 ml NS 24 Standard 0.6 ml 1 Stück
10297621 5000 ml NS 34 Standard 1.8 ml 1 Stück
22 options
Artikelnummer. 10063771
Marke: Karl Hecht™ 42094020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Messkolben mit PP-Stopfen ist dickwandig, deutlich markiert und etikettiert und hat eine glatte Oberfläche.
  • Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
  • Standardtyp.
  • Eingeschmolzene blaue Messskala.
  • Standardschliff und austauschbarer NS-Stopfen aus Polyethylen.
  • Dickwandig, solide Verarbeitung.
  • Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 20 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Flaschenhalstyp Standard
Produkttyp Messkolben
Toleranz 0.06 ml
Graduated Ja
Mouth Style Mit Rand
Verschlusstyp NS-Stopfen
Verschlussgröße NS 10