Learn More
Karl Hecht™ Meßkolben, DIN 12664, DURAN,mit PP-Stopfen konformitätsbescheinigt, 50 ml, NS14
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10 l
Verschlussgröße:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Toleranz:
0.025 ml
0.04 ml
0,06 ml
0.06 ml
0.10 ml
0.15 ml
0,25 mL
0.4 ml
0.6 ml
1.2 ml
2.0 ml
Flaschenhalstyp:
Standard
Weit
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
- Standardtyp.
- Standardschliff und austauschbarer NS-Stopfen aus Polyethylen.
- Eingeschmolzene blaue Messskala.
- Dickwandig, solide Verarbeitung.
- Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.
- Konformität-zertifiziert.
- Einzeltest- oder Chargenkontrollzertifikat vom Hersteller gegen Aufpreis erhältlich.
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Kapazität (metrisch) | 10 l |
| Material | Borosilikatglas |
| Flaschenhalstyp | Standard |
| Produkttyp | Messkolben |
| Toleranz | 2.0 ml |
| Graduated | Ja |
| Verschlusstyp | NS-Stopfen |
| Verschlussgröße | NS 45/40 |