Learn More
Karl Hecht™ Meßkolben, DIN 12664, DURAN,mit PP-Stopfen konformitätsbescheinigt, 50 ml, NS14
Artikelnummer. 10748682
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10 l
Verschlussgröße:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Toleranz:
0.025 ml
0.04 ml
0,06 ml
0.06 ml
0.10 ml
0.15 ml
0,25 mL
0.4 ml
0.6 ml
1.2 ml
2.0 ml
Flaschenhalstyp:
Standard
Weit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10748682
Marke: Karl Hecht™ 42096064
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Messkolben mit PP-Stopfen ist konformitätszertifiziert. Er ist dickwandig, ist deutlich markiert und etikettiert und hat eine glatte Oberfläche.
  • Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
  • Standardtyp.
  • Standardschliff und austauschbarer NS-Stopfen aus Polyethylen.
  • Eingeschmolzene blaue Messskala.
  • Dickwandig, solide Verarbeitung.
  • Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.
  • Konformität-zertifiziert.
    • Einzeltest- oder Chargenkontrollzertifikat vom Hersteller gegen Aufpreis erhältlich.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Flaschenhalstyp Standard
Produkttyp Messkolben
Toleranz 0.15 ml
Graduated Ja
Verschlusstyp NS-Stopfen
Verschlussgröße NS 14/23