Learn More
Karl Hecht™ Meßkolben, DIN 12664, DURAN,mit PP-Stopfen konformitätsbescheinigt, 50 ml, NS14
Artikelnummer. 10776372
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10 l
Verschlussgröße:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Toleranz:
0.025 ml
0.04 ml
0,06 ml
0.06 ml
0.10 ml
0.15 ml
0,25 mL
0.4 ml
0.6 ml
1.2 ml
2.0 ml
Flaschenhalstyp:
Standard
Weit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Toleranz Flaschenhalstyp unitSize
10776372 10 ml NS 10/19 0.4 ml Weit 1 Stück
10033861 500 ml NS 19/26 0,25 mL Standard 1 Stück
10648671 100 ml NS 14/23 0.10 ml Standard 1 Stück
10195331 5 ml NS 7/16 0.025 ml Standard 1 Stück
10206961 5 ml NS 10/19 0.04 ml Weit 1 Stück
10155481 20 ml NS 10/19 0.04 ml Standard 1 Stück
10339021 20 ml NS 12/21 0.06 ml Weit 1 Stück
10490172 25 ml NS 10/19 0.04 ml Standard 1 Stück
10053821 100 ml NS 12/21 0.10 ml Standard 1 Stück
10459421 200 ml NS 14/23 0.15 ml Standard 1 Stück
10748682 250 ml NS 14/23 0.15 ml Standard 1 Stück
10359211 1000 ml NS 29/32 0.6 ml Standard 1 Stück
10013791 50 ml NS 12/21 0,06 ml Standard 1 Stück
10083871 5 ml NS 7/16 0.025 ml - 1 Stück
10083891 5000 ml NS 34/35 1.2 ml Standard 1 Stück
10145481 10 ml NS 7/16 0.025 ml Standard 1 Stück
10349261 2 ml NS 7/16 0.025 ml - 1 Stück
10708852 2000 ml NS 29/32 0.6 ml Standard 1 Stück
10638671 50 ml NS 14/23 0.10 ml Weit 1 Stück
10165241 10 l NS 45/40 2.0 ml Standard 1 Stück
20 options
Artikelnummer. 10776372
Marke: Karl Hecht™ 42096016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Messkolben mit PP-Stopfen ist konformitätszertifiziert. Er ist dickwandig, ist deutlich markiert und etikettiert und hat eine glatte Oberfläche.
  • Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
  • Standardtyp.
  • Standardschliff und austauschbarer NS-Stopfen aus Polyethylen.
  • Eingeschmolzene blaue Messskala.
  • Dickwandig, solide Verarbeitung.
  • Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.
  • Konformität-zertifiziert.
    • Einzeltest- oder Chargenkontrollzertifikat vom Hersteller gegen Aufpreis erhältlich.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Flaschenhalstyp Weit
Produkttyp Messkolben
Toleranz 0.4 ml
Graduated Ja
Verschlusstyp NS-Stopfen
Verschlussgröße NS 10/19