Learn More
- Home
- Products
- Kolben
- Messkolben
- Karl Hecht™ Meßkolben, DIN 12664, DURAN,mit PP-Stopfen konformitätsbescheinigt, 50 ml, NS14
Karl Hecht™ Meßkolben, DIN 12664, DURAN,mit PP-Stopfen konformitätsbescheinigt, 50 ml, NS14
Artikelnummer. p-7115719
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10 l
Verschlussgröße:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Toleranz:
0.025 ml
0.04 ml
0,06 ml
0.06 ml
0.10 ml
0.15 ml
0,25 mL
0.4 ml
0.6 ml
1.2 ml
2.0 ml
Flaschenhalstyp:
Standard
Weit
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Toleranz | Flaschenhalstyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10033861 | 500 ml | NS 19/26 | 0,25 mL | Standard | 1 Stück |
| 10648671 | 100 ml | NS 14/23 | 0.10 ml | Standard | 1 Stück |
| 10195331 | 5 ml | NS 7/16 | 0.025 ml | Standard | 1 Stück |
| 10206961 | 5 ml | NS 10/19 | 0.04 ml | Weit | 1 Stück |
| 10776372 | 10 ml | NS 10/19 | 0.4 ml | Weit | 1 Stück |
| 10155481 | 20 ml | NS 10/19 | 0.04 ml | Standard | 1 Stück |
| 10339021 | 20 ml | NS 12/21 | 0.06 ml | Weit | 1 Stück |
| 10490172 | 25 ml | NS 10/19 | 0.04 ml | Standard | 1 Stück |
| 10053821 | 100 ml | NS 12/21 | 0.10 ml | Standard | 1 Stück |
| 10459421 | 200 ml | NS 14/23 | 0.15 ml | Standard | 1 Stück |
| 10748682 | 250 ml | NS 14/23 | 0.15 ml | Standard | 1 Stück |
| 10359211 | 1000 ml | NS 29/32 | 0.6 ml | Standard | 1 Stück |
| 10013791 | 50 ml | NS 12/21 | 0,06 ml | Standard | 1 Stück |
| 10083871 | 5 ml | NS 7/16 | 0.025 ml | - | 1 Stück |
| 10083891 | 5000 ml | NS 34/35 | 1.2 ml | Standard | 1 Stück |
| 10145481 | 10 ml | NS 7/16 | 0.025 ml | Standard | 1 Stück |
| 10349261 | 2 ml | NS 7/16 | 0.025 ml | - | 1 Stück |
| 10708852 | 2000 ml | NS 29/32 | 0.6 ml | Standard | 1 Stück |
| 10638671 | 50 ml | NS 14/23 | 0.10 ml | Weit | 1 Stück |
| 10165241 | 10 l | NS 45/40 | 2.0 ml | Standard | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10033861
Marke: Karl Hecht™ 42096076
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
- Standardtyp.
- Standardschliff und austauschbarer NS-Stopfen aus Polyethylen.
- Eingeschmolzene blaue Messskala.
- Dickwandig, solide Verarbeitung.
- Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.
- Konformität-zertifiziert.
- Einzeltest- oder Chargenkontrollzertifikat vom Hersteller gegen Aufpreis erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Flaschenhalstyp | Standard |
| Produkttyp | Messkolben |
| Toleranz | 0,25 mL |
| Graduated | Ja |
| Verschlusstyp | NS-Stopfen |
| Verschlussgröße | NS 19/26 |