missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Messkolben mit Ausguss und ST-PE-Stopfen

Artikelnummer. 10299341
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 ml
50 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
ST 10/19
ST 12/21
ST 19/26
ST 24/29
ST 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10299341

Marke: Witeg™ 3 664 002 A

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Lagern Sie Ihre Chemikalien und Reagenzien in konformitätszertifizierten Messkolben. Der Witeg™ Messkolben mit Ausguss und ST-PE-Stopfen ist hochbeständig und verfügt über widerstandsfähige Graduierungsmarkierungen.

  • Klasse A.
  • Konformität-zertifiziert.
  • DIN 12664 (ISO 1042).
  • Borosilikat 3.3.
  • Die blauen DIFFICO Ringmarkierungen und Beschriftungen sind säure- und alkalibeständig.
  • Ausguss
  • 10/19 ST-PE-Stopfen
  • Toleranz: 0.040 ml.

Spezifikation

Verschlussmaterial Polyethylen
Beschreibung Die blauen DIFFICO Ringmarkierungen und Beschriftungen sind säure- und alkalibeständig.
Kapazität (metrisch) 20 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Form Volumetrisch
Toleranz 0.040 ml
Graduated Ja
Mouth Style Ausguss
Klasse A
Verschlusstyp Stopfen
Verschlussgröße ST 10/19
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt