Learn More
Socorex™ Volumeneinheiten für 12-Kanal-Pipette
Artikelnummer. 10749264
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
50 μl
350 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10749264 10 μl 1 Stück
10122142 350 μl 1 Stück
10589482 50 μl 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10749264
Marke: Socorex™ 800.12.010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Größere Vielseitigkeit für die Acura™ Steuereinheit für elektronische Mikropipetten, Kostenersparnis durch Aufrüstung mit einem der 27 verfügbaren volumetrischen Module. Das Socorex™ Acura™ Volumenmodul für 12-kanalige Mikropipetten ist eine hervorragende und einfach anbring-/abnehmbare Lösung für Ihren Bedarf an Mehrkanal-Mikropipetten.
  • Eine der 27 verfügbaren volumetrischen Baugruppen.
    • Steigern die Vielseitigkeit und sparen Kosten.
  • Lässt sich ohne Hilfsmittel demontieren und wieder montieren.
  • Die Kalibrierungsmerkmale von zusätzlichen Modulen - wie sie von der Qualitätskontrolle im Werk oder vom Pipettenbesitzer festgelegt wurden - bleiben im Gerätespeicher erhalten.
Spezifikation
Zur Verwendung mit 12-Kanal-Pipette
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie Acura
Typ Mikropipette Volumetrisches Modul
Volumen (metrisch) 10 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) 12-Kanal-Pipette
Zur Verwendung mit (Geräte) Acura™ Elektro 926 Mikropipette
Menge 1 Stück