Learn More
Socorex™ Volumeneinheiten für 8-Kanal-Pipette
Artikelnummer. 10234762
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
50 μl
350 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10234762 350 μl 1 Stück
10682373 50 μl 1 Stück
10315732 10 μl 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10234762
Marke: Socorex™ 800.08.350
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Größere Vielseitigkeit für die Acura™ Steuereinheit für elektronische Mikropipetten, Kostenersparnis durch Aufrüstung mit einem der 27 verfügbaren volumetrischen Module. Das Socorex™ Volumenmodul für 8-kanalige Mikropipetten ist eine hervorragende und einfach anbring-/abnehmbare Lösung für Ihren Bedarf an Mehrkanal-Mikropipetten.
  • Eine der 27 verfügbaren volumetrischen Baugruppen.
    • Steigern die Vielseitigkeit und sparen Kosten.
  • Lässt sich ohne Hilfsmittel demontieren und wieder montieren.
  • Die Kalibrierungsmerkmale von zusätzlichen Modulen - wie sie von der Qualitätskontrolle im Werk oder vom Pipettenbesitzer festgelegt wurden - bleiben im Gerätespeicher erhalten.
Spezifikation
Zur Verwendung mit 8-Kanal-Pipette
Anzahl Kanäle 8
Produktlinie Acura
Typ Mikropipette Volumetrisches Modul
Volumen (metrisch) 350 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) 8-Kanal-Pipette
Zur Verwendung mit (Geräte) Acura™ Elektro 926 Mikropipette
Menge 1 Stück