Learn More
DWK Life Sciences Vollpipette, aus Kalk-Soda-Glas, Klasse AS, braune Diffusionsfarbe, mit Chargenzertifikat und Konformitätsbescheinigung
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 mL
5 mL
10 ml
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
Pipetten dienen zum genauen Abmessen und Umfüllen von Flüssigkeiten. Mit Vollpipetten lassen sich nur bestimmte Mengen abfüllen. Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) für + 20 °C Bezugstemperatur. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei eichfähigen Pipetten den Fehlergrenzen der Deutschen Eichordnung sowie ISO und DIN. Die Pipetten sind aus Kalk-Soda-Glas gefertigt und entsprechend der Klasse AS. Die Skala ist in Braun aufgedruckt. Pipetten, die über die Genauigkeitsklasse AS und eine Chargennummer verfügen, werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Dieses Zertifikat dokumentiert den Mittelwert, der sich aus der Messung der gegebenen Charge ergibt, die Standardabweichung und den Ausstellungstag. Die Chargenzertifikate sind auch online abrufbar. Die Chargennummer besteht aus vier Ziffern. Die beiden ersten Zahlen geben das Produktionsjahr an, die beiden folgenden die Charge, z. B.: 18.01.
- Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) bei + 20 °C Bezugstemperatur
- Der Vollablauf ermöglicht die Aufnahme unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen und Abgabe des gesamten Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares braunes Druckbild
- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse AS
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Kalknatronglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genaue Messung und Dekantierung von Flüssigkeiten; volumetrische Messung; Sammlung und Dosierung einer definierten Gesamtmenge |
| Menge | 6/Packung |
| Toleranz | ± 0,03 ml |
| Volumen (metrisch) | 25 mL |
| Länge (metrisch) | 530 mm |