Learn More
DWK Life Sciences Vollpipette, aus Kalk-Soda-Glas, Klasse B, braune Diffusionsfarbe
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Pipetten dienen zum genauen Abmessen und Umfüllen von Flüssigkeiten. Mit Vollpipetten lassen sich nur bestimmte Mengen abfüllen. Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) für + 20 °C Bezugstemperatur. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei eichfähigen Pipetten den Fehlergrenzen der Deutschen Eichordnung sowie ISO und DIN. Die Pipetten sind aus Kalk-Soda-Glas gefertigt und entsprechend der Klasse B. Die Skala ist in Braun aufgedruckt.
- Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) bei + 20 °C Bezugstemperatur
- Der Vollablauf ermöglicht die Aufnahme unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen und Abgabe des gesamten Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares braunes Druckbild
- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | Ohne Flüssigkeitsreservoir. |
| Material | Kalknatronglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genaue Messung und Dekantierung von Flüssigkeiten; volumetrische Messung; Sammlung und Dosierung einer definierten Gesamtmenge |
| Menge | 12/Packung |
| Toleranz | ±0,01 mL |
| Volumen (metrisch) | 1 ml |
| Länge (metrisch) | 325 mm |